2-Mercapto-4-methylthiazole ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
A19520.22EA 261 EUR
A19520.22 A19520.14
2-Mercapto-4-methylthiazole ≥97%
2-Mercapto-4-methylthiazole
Kaava: C₄H₅NS₂
MW: 117,20
Sulamispiste: 86…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00798571
CAS-numero: 4498-39-9
EINECS: 000-000-0
UN: 0000