Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Kaava: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24
Sulamispiste: 48-50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052874
CAS-numero: 7210-77-7
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
10 g B20864.09
2,5 g B20864.88
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 48-50°
Kaavan mukainen molekyylipaino 185.24
CAS-nro 7210-77-7
Puhtaus 97%
Molekyylikaava C8H11NO2S
MDL No. MFCD00052874
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm