Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13232-250EA 55.9 EUR
CAYM13232-250 CAYM13232-1 CAYM13232-100 CAYM13232-500
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Kaava: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
MDL numero: MFCD00052874
CAS-numero: 7210-77-7