2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13233-500EA 97.5 EUR
CAYM13233-500 CAYM13233-100 CAYM13233-1 CAYM13233-250
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
MDL numero: MFCD00052943
CAS-numero: 53137-27-2