1,2:3,4-Diepoxybutane ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
L03919.06EA 153 EUR InStock
L03919.06
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥95%
1,2:3,4-Diepoxybutane
Kaava: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Kiehumispiste: 56…58 °C (25 mmHg)
Sulamispiste: –19 °C
Tiheys: 1,112
Leimahduspiste: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005120
CAS-numero: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II