1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L06768.09EA 195 EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Kaava: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Kiehumispiste: 238…240 °C
Tiheys: 0,997
Leimahduspiste: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005155
CAS-numero: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III