1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD1586-5GEA 55 EUR
TCIAD1586-5G TCIAD1586-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (by GC)
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Kaava: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Kiehumispiste: 101°C
Leimahduspiste: 98°C
MDL numero: MFCD00005155
CAS-numero: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/87/28978387.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %