DL-Penicillamine 97+%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
Sulamispiste: ∼ 212 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00004856
CAS-numero: 52-66-4
EINECS: 200-147-2
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
- 5 g B24710.06
- 1 g B24710.03
Glass bottle for solids 25 g B24710.14
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste ca 212° dec.
Kaavan mukainen molekyylipaino 149.21
CAS-nro 52-66-4
Puhtaus 97+%
Säilytyslämpötila 2°C to 8°C
haju/tuoksu Unpleasant
Molekyylikaava C5H11NO2S
MDL No. MFCD00004856
Merck reference 14,7088
Beilstein reference 2039817
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm