Phenyl glycidyl ether ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
Kaava: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18
Kiehumispiste: 245°C (760 mm Hg)
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 115°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005133
CAS-numero: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
UN: 3382
ADR: 6.1,
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 250 g ACRO135352500
Glass bottle 50 g ACRO135350500
Glass bottle 1 kg ACRO135350010
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 1.1
Leimahduspiste 115°C
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm