Phenyl glycidyl ether ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B21768.18EA 101 EUR
B21768.18 B21768.0B B21768.30
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Phenyl glycidyl ether
Kaava: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kiehumispiste: 244…246 °C
Sulamispiste: 3,5 °C
Tiheys: 1,110
Leimahduspiste: 114 °C (237 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005133
CAS-numero: 122-60-1
EINECS: 204-557-2