Phenyl glycidyl ether syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20553.0250EA
35.9
EUR
8.20553.0250
8.20553.9020
8.20553.9999
Phenyl glycidyl ether syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Phenyl glycidyl ether
Kaava:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00005133 CAS-numero: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 |
Testitulosten erittely
Solubility | 2.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 3.5 °C |
Molar Mass | 150.17 g/mol |
Boiling Point | 244 - 246 °C |
Vapor Pressure | 0.013 hPa (25 °C) |
Flash Point | 114 °C |
Refractive Index | 1.5305 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |