L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24859.14EA 162 EUR
B24859.14 B24859.06 B24859.22
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Kaava: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,2 g/mol
Sulamispiste: 182 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00002632
CAS-numero: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9