L(+)-Penicillamine ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
L13923.03EA 76.7 EUR InStock
L13923.03
L(+)-Penicillamine ≥98%
L(+)-Penicillamine
Kaava: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
Sulamispiste: ∼ 200 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00064303
CAS-numero: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
UN: 0000