L(+)-Penicillamine
Toimittaja: Molekula
MOLEM25587231EA 137 EUR
MOLEM25587231
L(+)-Penicillamine
L(+)-Penicillamine
Kaava: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
MDL numero: MFCD00064303
CAS-numero: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9