D-(-)-Penicillamine ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
ACRO129740050 ACRO129740250
D-(-)-Penicillamine ≥99%
Kaava: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00064302
CAS-numero: 52-67-5
EINECS: 200-148-8
UN: 0000
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to almost white Powder
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm