D-(-)-Penicillamine
Toimittaja: Molekula
MOLE47221894-5GEA 152 EUR
MOLE47221894-5G
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Kaava: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
MDL numero: MFCD00064302
CAS-numero: 52-67-5
EINECS: 200-148-8