3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H27126.03EA 200 EUR
H27126.03 H27126.06
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₀H₁₈BNO₂
MW: 195,07 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09953480
CAS-numero: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III