3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19532.MDEA 183 EUR
L19532.MD L19532.03
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₂₇BO₄
MW: 258,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03788723
CAS-numero: 165904-27-8