3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H30646.06EA 356 EUR
H30646.06 H30646.14 H30646.03
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₈BBrO₂
MW: 248,96
Kiehumispiste: 61…64 °C (0,35 mmHg)
Tiheys: 1,177
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10567053
CAS-numero: 124215-44-7