Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
L00961.14EA 90.4 EUR InStock
L00961.14
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Trimethylsilyl bromoacetate
Kaava: C₅H₁₁BrO₂Si
MW: 211,13
Kiehumispiste: 68…69 °C (17 mmHg)
Tiheys: 1,291
Leimahduspiste: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000187
CAS-numero: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II