Dimethachlor, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45447-250MGEA 59.28 EUR
45447-250MG
Dimethachlor, Supelco®
Dimethachlor
Kaava: C₁₃H₁₈ClNO₂
MDL numero: MFCD00055472
CAS-numero: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6