4'-Aminoacetanilide hydrochloride
Toimittaja: MAYBRIDGE
MAYBSB00801.10 MAYBSB00801EE MAYBSB00801.1
4'-Aminoacetanilide hydrochloride
Kaava: C₈H₁₁ClN₂O
MDL numero: MFCD00050695
CAS-numero: 43036-07-3
EINECS: 256-052-1
UN: 0000
Order Now
TILAUS
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm