4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L04218.14EA 278 EUR
L04218.14 L04218.06
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Kaava: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Sulamispiste: 117…118 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017018
CAS-numero: 119-81-3
EINECS: 204-353-3