3'-(Methylthio)acetanilide
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAM1671-25GEA 181 EUR
TCIAM1671-25G
3'-(Methylthio)acetanilide
3'-(Methylthio)acetanilide
Kaava: C₉H₁₁NOS
CAS-numero: 2524-78-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/60/28975960.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal