2'-(Methylsulphonyl)acetanilide ≥96%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H26907.14 H26907.06 H26907.03
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide ≥96%
Kaava: C₉H₁₁NO₃S
MW: 213,26
Sulamispiste: 146…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01464107
CAS-numero: 20628-27-7
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm