Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L15379.03EA 129 EUR
L15379.03 L15379.14 L15379.06
Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Ethyl isocyanoacetate
Kaava: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Kiehumispiste: 194…196 °C
Tiheys: 1,035
Leimahduspiste: 84 °C (183 °F)
MDL numero: MFCD00000007
CAS-numero: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III