Methyl isocyanoacetate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31069.03EA 76.4 EUR
H31069.03 H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Kaava: C₄H₅NO₂
MW: 99,09
Kiehumispiste: 75…76 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,09
Leimahduspiste: 84 °C (183 °F)
MDL numero: MFCD00000006
CAS-numero: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ADR: 8,II