N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: t-boc-N-EDA
L19947.06EA 192 EUR
L19947.06 L19947.14
N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylenediamine
Kaava: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22
Kiehumispiste: 72 °C (0,1 mmHg)
Tiheys: 1,016
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191871
CAS-numero: 57260-73-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III