N-Boc-ethylenediamine
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: t-boc-N-EDA
MAYBAW00372.250EA 0 EUR
MAYBAW00372.250 MAYBAW00372DA
N-Boc-ethylenediamine
N-Boc-ethylenediamine
Kaava: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
MDL numero: MFCD00191871
CAS-numero: 57260-73-8