N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19485.06EA 655 EUR
L19485.06 L19485.03
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride 98%
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride
Kaava: C₇H₁₇ClN₂O₂
MW: 196,68
Sulamispiste: 148…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01076129
CAS-numero: 79513-35-2
EINECS: 000-000-0