Ethyl glycolate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO410080250EA 137 EUR
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Kaava: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Kiehumispiste: 158…159 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,08 g/cm³
Leimahduspiste: 62 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00021970
CAS-numero: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %