Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A14156.30EA 873 EUR
A14156.30 A14156.09 A14156.18
Ethyl phenoxyacetate ≥99%
Ethyl phenoxyacetate
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Kiehumispiste: 251…253 °C
Tiheys: 1,108
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026895
CAS-numero: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3