Sodium glycolate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A12341.0EEA 1360 EUR
A12341.0E A12341.22 A12341.36
Sodium glycolate ≥97%
Sodium glycolate
Kaava: C₂H₃NaO₃
MW: 98,03 g/mol
Sulamispiste: 210…218 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065358
CAS-numero: 2836-32-0
EINECS: 220-624-9