2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32011.03EA 95.6 EUR
H32011.03 H32011.06
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide
Kaava: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00452588
CAS-numero: 332-34-3