Diethylcyanamide 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO200220500EA 425 EUR
ACRO200220500 ACRO200220100
Diethylcyanamide 99+%
Diethylcyanamide
Kaava: C₅H₁₀N₂
Leimahduspiste: 69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001769
CAS-numero: 617-83-4
EINECS: 210-532-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %