Dimethylcyanamide ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD1150-25MLEA 213 EUR
TCIAD1150-25ML
Dimethylcyanamide ≥98.0% (by GC)
Dimethylcyanamide
Kaava: C₃H₆N₂
Kiehumispiste: 164°C
Leimahduspiste: 71°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001767
CAS-numero: 1467-79-4
EINECS: 215-991-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/84/28978084.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %