Methanesulphonamide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO296110250EA 64.4 EUR
ACRO296110250 ACRO296111000
Methanesulphonamide 98%
Methanesulphonamide
Kaava: CH₅NO₂S
MW: 95,13 g/mol
Sulamispiste: 88…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007940
CAS-numero: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %