1-Heptylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Vaara
H51173.APEA 515 EUR
H51173.AP
1-Heptylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
1-Heptylmagnesium chloride
Kaava: C₇H₁₅ClMg
MW: 158,95
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11553268
UN: 2924
ADR: 3,II