1-Hexylmagnesium chloride 1 M, in MeTHF
Toimittaja: Alfa Aesar
CAS No.: 44767-62-6
Molecular Formula: C6H13ClMg
Formula Weight: 144.93
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD06798087
Kaava: C₆H₁₃ClMg
MW: 144,93 g/mol
MDL numero: MFCD06798087
ADR: 3,II
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 ml H51167.AE
500 ml H51167.AP
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kaavan mukainen molekyylipaino 144.93
CAS-nro 44767-62-6
Molekyylikaava C6H13ClMg
MDL No. MFCD06798087
UN No. 2924
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm