9-Ethylcarbazole ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11653.22EA 113 EUR
A11653.22 A11653.30 A11653.0B
9-Ethylcarbazole ≥99%
9-Ethylcarbazole
Kaava: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Kiehumispiste: 166 °C (4 mmHg)
Sulamispiste: 67…71 °C
Leimahduspiste: 186 °C (367 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004967
CAS-numero: 86-28-2
EINECS: 201-660-4