9-Ethylcarbazole ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAE0071-500GEA
180
EUR
TCIAE0071-500G
TCIAE0071-25G
9-Ethylcarbazole ≥97.0% (by GC)
9-Ethylcarbazole
Kaava:
C₁₄H₁₃N MW: 195,27 g/mol Kiehumispiste: 166°C |
MDL numero:
MFCD00004967 CAS-numero: 86-28-2 EINECS: 201-660-4 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 68.0 to 71.0 deg-C |