Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33861.06EA 147 EUR
H33861.06 H33861.03 H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₉BO₂
MW: 170,06
Kiehumispiste: 115 °C (60 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663856
CAS-numero: 76347-13-2