2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
400290050.EA 24.4 EUR
400290050. 400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Kaava: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Sulamispiste: 195 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: 160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007522
CAS-numero: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder or chips and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %