2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A18924.18EA 39.2 EUR
A18924.18 A18924.0B A18924.30
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Kaava: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25
Sulamispiste: ∼ 195 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,10
MDL numero: MFCD00007522
CAS-numero: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8,III