Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H25930.06EA 411 EUR
H25930.06 H25930.03
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Kaava: C₈H₉BF₃K
MW: 212,06 g/mol
Sulamispiste: 173…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09039257
CAS-numero: 329976-74-1
EINECS: 000-000-0