2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0023.05EA 865 EUR
PROOMM0023.05
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Kaava: C₁₅H₁₁Cl₂NO₂
MDL numero: MFCD00018905
CAS-numero: 4016-85-7
EINECS: 223-678-1