(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L12880.06EA 126 EUR
L12880.06
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide
Kaava: C₈H₇Cl₂NO
Sulamispiste: 216…218 °C
MDL numero: MFCD00082745
CAS-numero: 78433-88-2