3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19797.MDEA 109 EUR
L19797.MD L19797.03
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Kaava: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Sulamispiste: ∼ 217 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00463160
CAS-numero: 68208-21-9