3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19800.03EA 192 EUR
L19800.03 L19800.MD
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Sulamispiste: 208 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00462569
CAS-numero: 68208-19-5
EINECS: 000-000-0