3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
L07042.03EA 86.9 EUR
L07042.03 L07042.06
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Kaava: C₁₁H₁₁FO₄
MW: 226,20 g/mol
Sulamispiste: 169…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020538
CAS-numero: 347-63-7
EINECS: 206-474-7
UN: 0000